Learn More
2,6-Dimercaptopurin, 97 %
Artikelnummer. 15462838
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15462838 1 g 1 Gramm
1 options
Artikelnummer. 15462838
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56373.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimercaptopurine
CAS 5437-25-2
Farbe Gelb
Summenformel C5H4N4S2
MDL-Nummer MFCD00022644
Menge 1 g
Synonym 2,6-dimercaptopurine, 2,6-dithiopurine, dithioxanthine, 9h-purine-2,6-dithiol, purine-2,6-dithiol, 7h-purine-2,6-dithiol, 1h-purine-2,6 3h,9h-dithione, 2,6-dithioxanthine, 2,6-dimercapto-7h-purine, 2,6-purinedithiol
InChI-Schlüssel VQPMXSMUUILNFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=C1NC2=C(NC=N2)C(=S)N1
IUPAC-Name 2,3,6,7-Tetrahydro-1H-purin-2,6-dithion
Molekulargewicht (g/mol) 184.24
PubChem CID 1268252
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver