Learn More
2',6'-Dimethoxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30384872
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30384872 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30384872 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4619305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',6'-Dimethoxyacetophenone
CAS 2040-04-2
Summenformel C10 H12 O3
Menge 5 g
Synonym 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)10-8(12-2)5-4-6-9(10)13-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cccc(OC)c1C(=O)C
IUPAC-Name 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 180.201
Formelmasse 180.079