Learn More
2,6-Dimethoxypyridin-3 -Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355659
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11355659 250 mg 250 Milligramm
11365659 1 g 1 Gramm
11375659 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11355659
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20389.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 221006-70-8 | C7H10BNO4 | 182.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 221006-70-8
Summenformel C7H10BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 182.97
MDL-Nummer MFCD03788239
InChI-Schlüssel ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridineboronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-borono-2,6-dimethoxypyridine, 2,6-dimethoxy-3-pyridylboronic acid, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid, boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinyl, 2,6-dimethoxy-3-pyridyl boronic acid
PubChem CID 2762707
IUPAC-Name (2,6-Dimethoxypyridin-3-yl)borsäure
SMILES B(C1=C(N=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Menge 250 mg
Beilstein 9391039
Formelmasse 182.97
Reinheit (%) 95%