Learn More
2,6-Dimethoxytoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11405197
37.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5673-07-4
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5673-07-4
2,6-Dimethoxytoluene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dimethoxytoluol wird als Zwischenprodukt der organisch-chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethoxytoluene
Schmelzpunkt 37°C to 41°C
Siedepunkt 222°C
Flammpunkt 96°C (204°F)
Geruch Aromatic
Summenformel C4H7ClMg
MDL-Nummer MFCD00674003
Menge 25 g
Beilstein 2045327
Synonym methallylmagnesium chloride, 2-methylallylmagnesium chloride, magnesium, chloro 2-methyl-2-propenyl, methallyl magnesium chloride, methallyl-magnesium chloride, 2-methylallyl magnesium chloride, bjvfgwybolmuem-uhfffaoysa-m, 2-methylallylmagnesium chloride solution, 2-methyl-2-propenyl magnesium chloride, 2-methyl-2-propen-1-yl magnesium chloride
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel BJVFGWYBOLMUEM-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=C)C[Mg]Cl
IUPAC-Name Magnesium;2-methanidylprop-1-en;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 114.86
PubChem CID 5175691
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%