Learn More
2,6-Dimethyl-1,4-dioxan (> 85%), TRC
Artikelnummer. 30372256
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30372256 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372256 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47988525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethyl-1,4-dioxane
CAS 10138-17-7
Summenformel C6 H12 O2
Menge 25 mg
Synonym 2,6-Dimethyl-1,4-Dioxane
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC1COCC(C)O1
IUPAC-Name 2,6-Dimethyl-1,4-Dioxan
Molekulargewicht (g/mol) 116.158
Formelmasse 116.084