Learn More
2,6-Dimethyl-1,4-dioxan (> 85%), TRC
Artikelnummer. 30387560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387560 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387560 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4798855MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethyl-1,4-dioxane
CAS 10138-17-7
Summenformel C6 H12 O2
Menge 5 mg
Synonym 2,6-Dimethyl-1,4-Dioxane
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC1COCC(C)O1
IUPAC-Name 2,6-Dimethyl-1,4-Dioxan
Molekulargewicht (g/mol) 116.158
Formelmasse 116.084