Learn More
2,6-Dimethyl-2-Heptanol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11461717
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11461717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25691.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13254-34-7
Summenformel C9H20O
Molekulargewicht (g/mol) 144.258
MDL-Nummer MFCD00072198
InChI-Schlüssel HGDVHRITTGWMJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-2-heptanol, 2-heptanol, 2,6-dimethyl, dimetol, freesiol, lolitol, dimethyl heptanol, acmc-20ao86, dimetol dimethyl heptanol, dsstox_cid_21424, dsstox_rid_79728
PubChem CID 83268
IUPAC-Name 2,6-Dimethylheptan-2-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethyl-2-heptanol
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.81
Siedepunkt 179°C to 181°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.426
Menge 50 g
Formelmasse 144.25
Reinheit (%) 99%