Learn More
2,6-Dimethyl-4-Heptanon, >90 % (Summe aus 2,6-Dimethyl-4-Heptanon und 4,6-Dimethyl-2-Heptanon), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322857 100 mL 100 Milliliter
11332857 500 mL 500 Milliliter
11342857 2500 mL 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16015.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-83-8 | C9H18O | 142.242 g/mol
2,6-Dimethyl-4-heptanone is used as a coating solvent. It is an active component of mint oil. It acts as a dispersant for organosol type resins. It is involved in the antigerminative treatment of bulbs and tubers. Further, it is used as a solvent for nitrocellulose. In addition to this, it acts as an intermediate in the preparation of inhibitors, active pharmaceutical ingredients and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dimethyl-4-Heptanon wird als Beschichtungslösung verwendet. Es ist ein aktiver Bestandteil von Minzöl. Es dient als Dispergiermittel für Harze vom Organosoltyp. Es ist an der antigerminativen Behandlung von Blumenzwiebeln und Knollen beteiligt. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel für Nitrocellulose verwendet. Darüber hinaus wirkt es als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Inhibitoren, pharmazeutischen Wirkstoffen und Farbstoffen.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ether, Kohlenstofftetrachlorid, Chloroform, Benzol und den meisten organischen Flüssigkeiten.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-83-8
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.242
MDL-Nummer MFCD00008940
InChI-Schlüssel PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-heptanone, diisobutyl ketone, isovalerone, isobutyl ketone, valerone, diisobutylketone, diisobutilchetone, s-diisopropylacetone, di-isobutylcetone, dibk
PubChem CID 7958
IUPAC-Name 2,6-Dimethylheptan-4-on
SMILES CC(C)CC(=O)CC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethyl-4-heptanone
Namenshinweis (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-2-heptanone)
Schmelzpunkt -42°C
Siedepunkt 163°C to 173°C
Flammpunkt 47°C (117°F)
Geruch Unpleasant
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1743163
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) >90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethyl-4-heptanone, (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-2-heptanone)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisobutyl ketone