Learn More
2,6-Dimethyl-γ-pyron, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10725951 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10725951 25 g Glasflasche 25 Gramm
10102290 100 g Glasflasche 100 Gramm
10686544 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10725951 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 116740250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1004-36-0 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1004-36-0
Summenformel C7H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
MDL-Nummer MFCD00006579
InChI-Schlüssel VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-4-pyrone, 2,6-dimethyl-gamma-pyrone, 2,6-dimethyl-4-pyranone, 4h-pyran-4-one, 2,6-dimethyl, gamma-2,6-dimethylpyrone, unii-v2d262mf0l, 2,6-dimethyl-pyran-4-one, 2,6-dimethyl-.gamma.-pyrone, ccris 3601
PubChem CID 13862
IUPAC-Name 2,6-Dimethylpyran-4-on
SMILES CC1=CC(=O)C=C(O1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethyl-γ-pyrone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 133°C to 137°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 248°C to 250°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 17, 291
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethyl-y-pyrone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /