Learn More
2,6-Dimethylanilin, TRC
Artikelnummer. 17983315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983315 1 g 1 Gramm
17904205 10 g 10 Gramm
17944305 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17983315 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4621951G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-62-7
Summenformel C8 H11 N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
Synonym 2,6-Xylidine (8CI), 2,6-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylaminobenzene, 2,6-Dimethylaniline, 2,6-Dimethylphenylamine, 2,6-Xylylamine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-1,3-xylene, 2-Amino-m-xylene, NSC 7098, o-Xylidine
IUPAC-Name 2,6-Dimethylanilin
SMILES Cc1cccc(C)c1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylaniline
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Formelmasse 121.0891
Reinheit (%) >95%