Learn More
2,6-Dimethylanisol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025051
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11464267
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20365.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1004-66-6 | C9H12O | 136.19 g/mol
2,6-Dimethylanisole is used as a pharmaceutical intermediate. Methoxymetacyclophanes is prepared from 2,6-dimethylanisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dimethylanisol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Methoxymetacyclophan wird aus 2,6-Dimethylanisol hergestellt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1004-66-6
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
MDL-Nummer MFCD00008380
InChI-Schlüssel GFNZJAUVJCGWLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylanisole, 2-methoxy-m-xylene, benzene, 2-methoxy-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-2-methoxybenzene, pubchem4115, 2,6-dimethyl anisole, acmc-1buuc, ksc493q8r, 2,6-dimethylphenyl methyl ether
PubChem CID 66088
IUPAC-Name 2-Methoxy-1,3-dimethylbenzol
SMILES COC1=C(C)C=CC=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylanisole
Dichte 0.962
Siedepunkt 181°C to 182°C
Menge 25 g
Brechungsindex 1.503
Beilstein 1858509
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) ≥98%