Learn More
2,6-Dimethylbenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427257
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11427257 1 g 1 Gramm
11437257 5 g 5 Gramm
11447257 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11427257
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15014.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 632-46-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 632-46-2
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.177
MDL-Nummer MFCD00002483
InChI-Schlüssel HCBHQDKBSKYGCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylbenzoicacid, 2,6-dimethyl-benzoic acid, vic-m-xylylic acid, 2,6-dimethyl benzoic acid, m-xylene-2-carboxylic acid, 2,6-dimethylbenzene carboxylic acid, benzoic acid, 2,6-dimethyl-7ci,8ci,9ci, zlchem 286, vic.-m-xylylic acid
PubChem CID 12439
ChEBI CHEBI:64827
IUPAC-Name 2,6-Dimethylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylbenzoic acid
Schmelzpunkt 114°C to 117°C
Menge 1 g
Geruch Geruchsneutral
Beilstein 1863791
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) ≥98%