Learn More
2,6-Dimethylphenol, Mikromol™
Beschreibung
2,6-Dimethylphenol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dimethylphenol |
| CAS | 576-26-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,6-Dimethylphenol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H10 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Mexiletine Hydrochloride Imp. A (EP), Mexiletine Imp. A (EP), 2,6-Dimethylphenol, Mexiletine Hydrochloride Impurity A, Mexiletine Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1O |
| IUPAC-Name | 2,6-Dimethylphenol |
| Mehr anzeigen |