Learn More
2,6-Dimethylphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444057 100 g 100 Gramm
11424057 5 g 5 Gramm
11434057 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19480.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19241-16-8 | C9H9NS | 163.238 g/mol
2,6-Dimethylphenyl isocyanate has been used in the preparation of derivatized β-cyclodextrins, used as chiral stationary phase in normal-phase liquid chromatography, tris( 2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium (VII), 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dimethylphenylisocyanat wurde bei der Herstellung von derivatisierten β-Cyclodextrinen verwendet, die als chirale stationäre Phase in der Flüssigkeitschromatographie mit normaler Phase verwendet werden, Tris(2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium(VII), 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19241-16-8
Summenformel C9H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 163.238
MDL-Nummer MFCD00038715
InChI-Schlüssel UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87976
IUPAC-Name 2-isothiocyanat-1,3-dimethylbenzol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate
Dichte 1.085
Menge 100 g
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.625
UN-Nummer UN2922
Beilstein 637195
Synonym 2,6-dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-xylyl isothiocyanate, 2,6-dimethylphenylisothiocyanate, benzene, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2-isothiocyanato-1,3-dimethyl-benzene, benzene,2-isothiocyanato-1,3-dimethyl, 2,6-dimethylbenzenisothiocyanate, acmc-20ao7z, 2,6-dimethylphenyl-isothiocyanate, 2,6-dimethylphenyl-1-isothiocyanate
Siedepunkt 247°C
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 163.24
Reinheit (%) 98%