Learn More
2,6-Dimethylphenylisothiocyanat, Mikromol™
Artikelnummer. 30051638
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051638 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051638 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0515.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,6-Dimethylphenylisothiocyanat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylphenyl Isothiocyanate
CAS 19241-16-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,6-Dimethylphenyl Isothiocyanate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H9 N S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2,6-Dimethylphenyl Isothiocyanate, Xylazine Hydrochloride Imp. C (EP), Xylazine Imp. C (EP), 2-Isothiocyanato-1,3-dimethylbenzene, Isothiocyanic acid, 2,6-xylyl ester (6CI,8CI), 2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate, 2,6-Dimethylphenyl thioisocyanate, 2,6-Xylyl isothiocyanate, NSC 172978, Xylazine Hydrochloride Impurity C, Xylazine Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NS/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(C)c1N=C=S
IUPAC-Name 2-isothiocyanat-1,3-dimethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 163.24
Menge 100 mg
Formelmasse 163.0456 g/mol