Learn More
2,6-Dimethylpyridin-3-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 6-Dimethylpyridin-3-ol |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 123.15 |
| Reinheit (%) | 97% |