Learn More
2,6-Dimethylpyridine-d9, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dimethylpyridine-D9 |
| CAS | 135742-47-1 |
| Summenformel | C7 D9 N |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Pyridine-3,4,5-d3, 2,6-di(methyl-d3)- (9 CI), 2,6-Di(methyl-d3)pyridine-3,4,5-d3, 2,6-Dimethylpyridine-d9, 2,6-Dimethylpyridine-D9, 2,6-Lutidine-d9 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(nc(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 3,4,5-trideuterio-2,6-bis(trideuteriomethyl)pyridine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.2085 |
| Formelmasse | 116.13 g/mol |
| Mehr anzeigen |