Learn More
2,6-Dimethylchinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027291
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11416806 5 g 5 Gramm
11426806 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11416806
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23934.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 877-43-0 | C11H11N | 157.216 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 877-43-0
Summenformel C11H11N
Molekulargewicht (g/mol) 157.216
MDL-Nummer MFCD00006762
InChI-Schlüssel JJPSZKIOGBRMHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluquinaldine, quinoline, 2,6-dimethyl, 6-methylquinaldine, unii-kst0m1t4mb, 2,6-dimethyl-quinoline, kst0m1t4mb, pubchem5876, quinoline,6-dimethyl, acmc-209qpt, 2,6-dimethylquinoline;
PubChem CID 13414
IUPAC-Name 2,6-Dimethylchinolin
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)N=C(C=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethylquinoline
Schmelzpunkt 56°C to 58°C
Siedepunkt 266°C to 267°C
Menge 5 g
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) 98%