Learn More
2,6-Diphenylphenol, TRC
Artikelnummer. 30378979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378979 1 g 1 Gramm
30377629 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30378979 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4922301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2432-11-3
Summenformel C18H14O
Molekulargewicht (g/mol) 246.3
Synonym [1,1':3',1''-Terphenyl]-2'-ol, [m-Terphenyl]-2'-ol, 2'-Hydroxy-m-terphenyl
SMILES Oc1c(cccc1c2ccccc2)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Diphenylphenol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H14O/c19-18-16(14-8-3-1-4-9-14)12-7-13-17(18)15-10-5-2-6-11-15/h1-13,19H
Formelmasse 246.1045