missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Diphenylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7028058
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11410638

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25179.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 3558-69-8 | C17H13N | 231.298 g/mol

2,6-Diphenylpyridine is used as a tridentate [C?N?C] dianionic ligand in organogold(III) chemistry, an intermediate. It readily adds an electron from alkali metals in THF to give a radical anion which is a powerful reducing agent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2,6-Diphenylpyridin wird als tridentanter [C∧N∧C] dianionischer Ligand in der Organogold(III)-Chemie, einem Zwischenprodukt, verwendet. Es fügt ein Elektron aus Alkalimetallen zu THF hinzu, um ein radikales Anion abzugeben, das ein starkes Reduktionsmittel ist.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3558-69-8
Summenformel C17H13N
Molekulargewicht (g/mol) 231.298
MDL-Nummer MFCD00006284
InChI-Schlüssel PJUOHDQXFNPPRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-diphenyl, unii-zi75v15y1t, 2,6-diphenyl-pyridine, 2,6-diphenyl pyridine, maybridge3_000511, acmc-1cq41, pjuohdqxfnpprf-uhfffaoysa
PubChem CID 72920
IUPAC-Name 2,6-Diphenylpyridin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CC=C2)C3=CC=CC=C3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,6-Diphenylpyridine
Schmelzpunkt 74°C to 81°C
Siedepunkt 210°C (3 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 7516
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 231.3
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt