Learn More
2,6-Divanillylidenecyclohexanon, TRC
Artikelnummer. 30382531
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382531 10 mg -
30382173 5 mg -
30381994 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382531 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49447810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 579-23-7
Summenformel C22H22O5
Molekulargewicht (g/mol) 366.4
Synonym 2,6-Bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]cyclohexanone, 2,6-Bis(4-hydroxy-3-methoxybenzylidene)cyclohexanone, Beveno, Curcumoid, Cyclovalon, Cyclovalone, Cycvalon, Cyqualon, DVC, Divanil, Divanilliden cyclohexanone, Divanon, Flavugal, GT 18, NSC 26727, NSC 652893, Tsikvalon, Vanilone
SMILES COc1cc(C=C2CCCC(=Cc3ccc(O)c(OC)c3)C2=O)ccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Divanillylidenecyclohexanone
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H22O5/c1-26-20-12-14(6-8-18(20)23)10-16-4-3-5-17(22(16)25)11-15-7-9-19(24)21(13-15)27-2/h6-13,23-24H,3-5H2,1-2H3/b16-10+,17-11+