Learn More
2,6-Lutidin, 98+ %
Artikelnummer. 11498713
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498713 2.5 L 2500 Milliliter
11434050 25 mL 25 Milliliter
11478713 100 mL 100 Milliliter
11488713 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11498713 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10478.0F
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-48-5 | C7H9N | 107,16 g/mol
2,6-Lutidin wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese und als sterisch gehinderte, milde Base verwendet. Es wird auch als Vulkanisationsbeschleuniger für Farbstoffe, Harze und Gummi eingesetzt. Es dient zudem als Lebensmittelzusatzstoff.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungsgebiete
2,6-Lutidin wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese und als sterisch gehinderte milde Base verwendet. Es wird auch als Vulkanisationsbeschleuniger für Farbstoffe, Harze und Gummi eingesetzt. Es dient auch als Lebensmittelzusatzstoff.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser.
Anmerkungen
Unverträglich mit Säuren, Säurechloriden, Oxidationsmitteln und Chloroformiaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-48-5
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.16
MDL-Nummer MFCD00006345
InChI-Schlüssel OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7937
ChEBI CHEBI:32548
IUPAC-Name 2,6-Dimethylpyridin
SMILES CC1=CC=CC(C)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Lutidine
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 0.923
Siedepunkt 143°C to 145°C
Flammpunkt 33°C
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.497
Menge 2.5 L
UN-Nummer UN1993
Beilstein 105690
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,5616
Synonym 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutidene
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 107.16
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke