Learn More
2,6-Lutidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-154101 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10532331
Marke: Thermo Scientific Acros 125192500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 108-48-5 | C7H9N | 107.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-48-5
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.16
MDL-Nummer MFCD00006345
InChI-Schlüssel OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutidene
PubChem CID 7937
ChEBI CHEBI:32548
IUPAC-Name 2,6-Dimethylpyridin
SMILES CC1=CC=CC(C)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Lutidine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -6.0°C
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 143.0°C to 145.0°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4966 to 1.4986
Menge 250 mL
Beilstein 20, 244
Fieser 01,626
Merck Index 15, 5677
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,miscible with dimethylformamide and,tetrahydrofuran
Formelmasse 107.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Lutidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.