Learn More
2,6-Lutidin-N-oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11452477 10 g 10 Gramm
11462477 50 g 50 Gramm
11472477 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14299.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1073-23-0 | C7H9NO | 123.155 g/mol
2,6-Lutidine N-oxide is used as a ligand and form coordination complexes with metal salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Lutidin-N-Oxid wird als Ligand verwendet und bildet Koordinationskomplexe mit Metallsalzen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073-23-0
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
MDL-Nummer MFCD00039715
InChI-Schlüssel LIDGFHXPUOJZMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylpyridine n-oxide, 2,6-lutidine n-oxide, 2,6-lutidine-n-oxide, 2,6-dimethylpyridine 1-oxide, 2,6-lutidine 1-oxide, pyridine, 2,6-dimethyl-, 1-oxide, 2,6-lutidine oxide, 2,6-dimethylpyridine oxide, 2,6-dimethylpyridinium n-oxide, 2,6-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
PubChem CID 14083
IUPAC-Name 2,6-Dimethyl-1-pyridinoxid-1
SMILES CC1=[N+](C(=CC=C1)C)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Lutidine N-oxide
Dichte 1.102
Siedepunkt 108°C to 111°C (10 mmHg)
Brechungsindex 1.5685
Menge 10 g
Beilstein 110551
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Lutidine N-oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Lutidine N-oxide