Learn More
2,6-Lutidin-N-oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,6-Lutidine N-oxide is used as a ligand and form coordination complexes with metal salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,6-Lutidin-N-Oxid wird als Ligand verwendet und bildet Koordinationskomplexe mit Metallsalzen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit und Wasser.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Lutidine N-oxide |
| Dichte | 1.102 |
| Siedepunkt | 108°C to 111°C (10 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.5685 |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 110551 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
| Formelmasse | 123.16 |
| Reinheit (%) | 98% |
Safety and Handling
- 2,6-Lutidine N-oxide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,6-Lutidine N-oxide