Learn More
2,6-Lutidin, TRC
Artikelnummer. 30481323
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481323 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481323 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4765001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Lutidine
CAS 108-48-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 H9 N
Menge 1 g
Synonym 2,6-Lutidine (8CI), 2,6-Dimethylpyridine, NSC 2155, α,α'-Dimethylpyridine, α,α'-Lutidine
InChI-Formel InChI=1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(C)n1
IUPAC-Name 2,6-Dimethylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 107.15
Formelmasse 107.0735
Reinheit (%) >95