Learn More
2-((6-Methoxy-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzonitril, TRC
Artikelnummer. 30474512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474512 100 mg 100 Milligramm
30470326 50 mg 50 Milligramm
30476436 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474512 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM330608100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2514763-78-9
Summenformel C14H13N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 271.27
Synonym Alogliptin impurity
IUPAC-Name 2-[(6-Methoxy-3-Methyl-2,4-Dioxopyrimidin-1-yl)Methyl]Benzonitril
SMILES COC1=CC(=O)N(C)C(=O)N1Cc2ccccc2C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-((6-Methoxy-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H13N3O3/c1-16-12(18)7-13(20-2)17(14(16)19)9-11-6-4-3-5-10(11)8-15/h3-7H,9H2,1-2H3
Formelmasse 271.0957