Learn More
2-((6-Methoxy-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzonitril, TRC
Artikelnummer. 30476436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476436 10 mg 10 Milligramm
30474512 100 mg 100 Milligramm
30470326 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30476436 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33060810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2514763-78-9
Summenformel C14H13N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 271.27
Synonym Alogliptin impurity
IUPAC-Name 2-[(6-Methoxy-3-Methyl-2,4-Dioxopyrimidin-1-yl)Methyl]Benzonitril
SMILES COC1=CC(=O)N(C)C(=O)N1Cc2ccccc2C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-((6-Methoxy-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H13N3O3/c1-16-12(18)7-13(20-2)17(14(16)19)9-11-6-4-3-5-10(11)8-15/h3-7H,9H2,1-2H3
Formelmasse 271.0957