Learn More
2,6-Pyridindicarboxylsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10705791 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10705791 5 g -
10573681 25 g 25 Gramm
10103570 100 g 100 Gramm
10064043 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10705791 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131880050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 499-83-2 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 499-83-2
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
MDL-Nummer MFCD00006299
InChI-Schlüssel WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
PubChem CID 10367
ChEBI CHEBI:46837
IUPAC-Name Pyridin-2,6-Dicarbonsäure
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Pyridinedicarboxylic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel C7H5NO4
Strukturformel (C5H3N)(COOH)2
Menge 5 g
Beilstein 22, 154
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 98.5 to 101.5%
Physikalische Form Kristallpulver