Learn More
2,6-Pyridindicarbonsäurechlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10615412 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10615412 25 g Glasflasche 25 Gramm
10448540 5 g Glasflasche 5 Gramm
10249643 100 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10615412 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 162130250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3739-94-4 | C7H3Cl2NO2 | 204.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3739-94-4
Summenformel C7H3Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 204.01
MDL-Nummer MFCD00006289
InChI-Schlüssel GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-pyridinedicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarboxylic acid chloride, pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbonyl chloride, pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride, 2,6-pyridinedicarboxylicacidchloride, pyridine-2,6-dicarboyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbony chloride, pubchem13243, tpc-i153
PubChem CID 77335
IUPAC-Name Pyridin-2,6-Dicarbonylchlorid
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2, 6-Pyridinedicarboxylic acid chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 57.0°C to 61.0°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 284.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H3N)(COCl)2
Menge 25 g
Beilstein 22, 155
Formelmasse 204.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Stückchen
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Pyridinedicarboxylic acid chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.