Learn More
2,6-Pyridindimethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377735
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11377735
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02527.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1195-59-1 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
2,6-Pyridinedimethanol was used in the preparation of Fe(III) complexes [Fe(18)O(6)(OH)(8)(pdm)(10)(pdmH)(4)(H(2)O)(4)](ClO(4))(10) and Fe(9)O(4)(OH)(2)(O(2)CMe)(10)(pdm)(pdmH)(4)](NO(3)). It is a ligand used in the synthesis of a variety of metal complexes and catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Pyridindimethanol wurde zur Herstellung von Fe(III)-Komplexen verwendet [Fe(18)O(6)(OH)(8)(pdm)(10)(pdmH)(4)(H(2)O)(4)](ClO(4))(10) and Fe(9)O(4)(OH)(2)(O(2)CMe)(10)(pdm)(pdmH)(4)](NO(3)). Ist ein Ligand, der in der Synthese einer Vielzahl von Metallkomplexen und Katalysatoren verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1195-59-1
Summenformel C7H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.154
MDL-Nummer MFCD00006351
InChI-Schlüssel WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-pyridinedimethanol, pyridine-2,6-diyldimethanol, 2,6-bis hydroxymethyl pyridine, 6-hydroxymethyl pyridin-2-yl methanol, pyridine-2,6-dimethanol, 2,6-dihydroxymethylpyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl pyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl-pyridine, 2,6-pyridinyl dimethanol, 6-hydroxymethyl-2-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 70957
IUPAC-Name [6-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]Methanol
SMILES C1=CC(=NC(=C1)CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Pyridinedimethanol
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Siedepunkt 185°C (15 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 116016
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 139.15
Reinheit (%) 98%