Learn More
2,6-Pyridindimethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,6-Pyridinedimethanol was used in the preparation of Fe(III) complexes [Fe(18)O(6)(OH)(8)(pdm)(10)(pdmH)(4)(H(2)O)(4)](ClO(4))(10) and Fe(9)O(4)(OH)(2)(O(2)CMe)(10)(pdm)(pdmH)(4)](NO(3)). It is a ligand used in the synthesis of a variety of metal complexes and catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,6-Pyridindimethanol wurde zur Herstellung von Fe(III)-Komplexen verwendet [Fe(18)O(6)(OH)(8)(pdm)(10)(pdmH)(4)(H(2)O)(4)](ClO(4))(10) and Fe(9)O(4)(OH)(2)(O(2)CMe)(10)(pdm)(pdmH)(4)](NO(3)). Ist ein Ligand, der in der Synthese einer Vielzahl von Metallkomplexen und Katalysatoren verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Pyridinedimethanol |
| Schmelzpunkt | 110°C to 114°C |
| Siedepunkt | 185°C (15 mmHg) |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 116016 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 139.15 |
| Reinheit (%) | 98% |