Learn More
2,6-Pyridindimethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 10721614 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10721614 100 g Glasflasche 100 Gramm
10616952 5 g Glasflasche 5 Gramm
10626952 25 g Glasflasche -
3 options
Artikelnummer. 10721614
Marke: Thermo Scientific Acros 167551000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1195-59-1 | C7H9NO2 | 139.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1195-59-1
Summenformel C7H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.15
MDL-Nummer MFCD00006351
InChI-Schlüssel WWFMINHWJYHXHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-pyridinedimethanol, pyridine-2,6-diyldimethanol, 2,6-bis hydroxymethyl pyridine, 6-hydroxymethyl pyridin-2-yl methanol, pyridine-2,6-dimethanol, 2,6-dihydroxymethylpyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl pyridine, 2,6-bis-hydroxymethyl-pyridine, 2,6-pyridinyl dimethanol, 6-hydroxymethyl-2-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 70957
IUPAC-Name [6-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]Methanol
SMILES C1=CC(=NC(=C1)CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Pyridinedimethanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 112°C to 115°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H3N)(CH2OH)2
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 139.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Pyridinedimethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.