Learn More
2-([7-(Acetylamin)-6-(benzyloxy)-2-phenylperhydropyran[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl]oxy)propansäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10681055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10681055 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10176902 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10490574 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10681055 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RH01183CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 499104-69-7
Summenformel C25H29NO8
Molekulargewicht (g/mol) 471.506
InChI-Schlüssel JPPMVSNCFXDOJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-7-acetylamino-6-benzyloxy-2-phenylperhydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, 2r-2-4ar,6s,7r,8r,8as-7-acetamido-6-benzyloxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, 2-6-benzyloxy-7-acetamido-2-phenyl-hexahydro-2h-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, benzyl n-acetyl-4,6-o-benzylidenemuramic acid, 2-7-acetamido-6-benzyloxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, 2-7-acetamido-2-phenyl-6-phenylmethoxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid
PubChem CID 3843768
IUPAC-Name 2-[(7-Acetamido-2-phenyl-6-phenylmethoxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl)oxy]propansäure
SMILES CC(C(=O)O)OC1C(C(OC2C1OC(OC2)C3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-{[7-(Acetylamino)-6-(benzyloxy)-2-phenylperhydropyrano[3, 2-d][1, 3]dioxin-8-yl]oxy}propanoic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 471.5
Reinheit (%) 97%