Learn More
2',7-Bis-O-{[(2,2,2,-Trichloroethyl)oxy]carbonyl-Paclitaxel, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2',7-Bis-O-[(2,2,2,-Trichloroethyl)oxy]carbonyl Paclitaxel |
| CAS | 100449-86-3 |
| Summenformel | C53H53Cl6NO18 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 2',7-Bis[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]taxol, [2aR-[2aalpha,4beta,4abeta,6beta,9alpha(alphaR*,betaS*),11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha]]-beta-(Benzoylamino)-alpha-[[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]oxy]-benzenepropanoic Acid 6,12b-Bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-11-hydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-[[(2,2,2-trichloroethoxy)carbonyl]oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C53H53Cl6NO18/c1-27-33(74-45(66)39(76-47(68)72-26-53(57,58)59)37(30-16-10-7-11-17-30)60-43(64)31-18-12-8-13-19-31)23-51(69)42(77-44(65)32-20-14-9-15-21-32)40-49(6,41(63)38(73-28(2)61)36(27)48(51,4)5)34(75-46(67)71-25-52(54,55)56)22-35-50(40,24-70-35)78-29(3)62/h7-21,33-35,37-40,42,69H,22-26H2,1-6H3,(H,60,64)/t33-,34-,35+,37-,38+,39+,40-,42-,49+,50-,51+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@H](C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C1C5(C)C)C)OC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 1204.7 |
| Formelmasse | 1201.1394 |