Learn More
2-(7-Bromheptyloxy)tetrahydropyran, TRC
Artikelnummer. 30332455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332455 500 mg 500 Milligramm
30338762 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30332455 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB255360500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(7-Bromoheptyloxy)tetrahydropyran
CAS 10160-25-5
Summenformel C12H23BrO2
Menge 500 mg
Synonym 2-[(7-Bromoheptyl)oxy]tetrahydro-2H-pyran, 1-Bromo-7-(tetrahydropyranyloxy)heptane, 1-Tetrahydropyranyloxy-7-bromoheptane, 7-Bromo-1-(tetrahydropyranyloxy)heptane, 7-Bromo-1-heptanol Tetrahydropyranyl Ether, 7-Bromoheptyl Tetrahydropyranyl Ether
InChI-Formel InChI=1S/C12H23BrO2/c13-9-5-2-1-3-6-10-14-12-8-4-7-11-15-12/h12H,1-11H2
SMILES BrCCCCCCCOC1CCCCO1
IUPAC-Name 2-(7-Bromheptoxy)oxan
Molekulargewicht (g/mol) 279.22
Formelmasse 278.0881