Learn More
2,7-Diaminofluorendihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392497
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392497 5 g 5 Gramm
11382497 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11568.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13548-69-1
Summenformel C13H14Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 269.169
MDL-Nummer MFCD00012535
InChI-Schlüssel QJXYCUYLZDQRIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9h-fluorene-2,7-diamine dihydrochloride, 2,7-diaminofluorene dihydrochloride, 2,7-diamino-fluoren dihydrochloride, 2,7-diaminofluorene di hydrochloride, 2,7-diaminofluorenedihydrochloride, 2,7-diaminofluorene2hcl, 2,7-fluorenyldiamine2hcl, acmc-209c0q, 2,7-diaminofluorene di hcl, 2,7-fluorenediammonium dichloride
PubChem CID 11543576
IUPAC-Name 9H-Fluoren-2,7-Diamin;dihydrochlorid
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)N)C3=C1C=C(C=C3)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,7-Diaminofluorene dihydrochloride
Schmelzpunkt >360°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,4156
Formelmasse 269.18
Reinheit (%) 97%