Learn More
2,7-Diazapyrene, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,7-Diazapyrene |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H2F2O3/c5-4(6)1-2(7)9-3(4)8/h1H2 |
| Formelmasse | 135.997 |