Learn More
2,7-Dibrom-9-Fluorenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425670
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425670 5 g 5 Gramm
11415670 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425670 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25919.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14348-75-5 | C13H6Br2O | 337.998 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 14348-75-5
Summenformel C13H6Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 337.998
MDL-Nummer MFCD00010790
InChI-Schlüssel CWGRCRZFJOXQFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dibromo-9-fluorenone, 2,7-dibromo-9h-fluoren-9-one, 2,7-dibromo-fluoren-9-one, 2,7-dibromofluorenone, 2,7-dibromo-fluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2,7-dibromo, 2,7-dibrom-9h-fluoren-9-on, pubchem19652, acmc-209cqp, maybridge1_002427
PubChem CID 259922
IUPAC-Name 2,7-Dibromfluoren-9-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C3=C2C=CC(=C3)Br
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 2,7-Dibromo-9-fluorenone
Schmelzpunkt 195°C to 196°C
Menge 5 g
Formelmasse 337.99
Reinheit (%) 96%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.