Learn More
2,7-Dibromnaphthalin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412528
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15412528 5 g 5 Gramm
15422528 250 mg 250 Milligramm
15402528 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15412528 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56097.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 58556-75-5 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein Zwischenprodukt bei Farbstoffen und Pharmazeutika.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58556-75-5
Summenformel C10H6Br2
Molekulargewicht (g/mol) 285.97
MDL-Nummer MFCD00238580
InChI-Schlüssel ODJZWBLNJKNOJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2,7-dibromo, acmc-209m5e, ksc490o3j, 2,7-dibromonaphthalene hplc
PubChem CID 625355
IUPAC-Name 2,7-Dibromnaphthalin
SMILES BrC1=CC2=CC(Br)=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,7-Dibromonaphthalene
Schmelzpunkt 139°C to 142°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1862041
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile.
Formelmasse 285.97
Reinheit (%) 99%