Learn More
2,7-Dibromnaphthalin, TRC
Artikelnummer. 30378085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378085 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378085 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4257601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,7-Dibromonapthalene
CAS 58556-75-5
Summenformel C10H6Br2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H6Br2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6H
SMILES Brc1ccc2ccc(Br)cc2c1
IUPAC-Name 2,7-Dibromnaphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 285.96
Formelmasse 283.8836