missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ 2',7'-Difluorofluorescein (Oregon Green™ 488)
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
Oregon Green™ 488 kann als Referenzstandard für Oregon Green™ 488 Konjugate oder als pH-Sensor von mäßig sauren Lösungen (pKa ∼4,7) verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 mg |
| Produkttyp | 2',7'-Difluorofluorescein |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | Oregon Green |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur