Learn More
2,7-Dimethyloctan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470207
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11470207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21646.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-16-8
Summenformel C10H22
Molekulargewicht (g/mol) 142.286
MDL-Nummer MFCD00049100
InChI-Schlüssel KEVMYFLMMDUPJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym octane, 2,7-dimethyl, diisoamyl, 2,7dimethyloctane, diisopentyl, octane,7-dimethyl, 2,7-dimethyl-octane, acmc-1bq62
PubChem CID 14070
IUPAC-Name 2,7-Dimethyloctan
SMILES CC(C)CCCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,7-Dimethyloctane
Schmelzpunkt -55°C
Dichte 0.72
Siedepunkt 159°C to 160°C
Strukturformel (CH3)2CH(CH2)4CH(CH3)2
Brechungsindex 1.409
Menge 1 g
UN-Nummer UN3295
Formelmasse 142.29
Reinheit (%) 98%