Learn More
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10151162
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10151162 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10427042 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10151162 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM01560DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175201-51-1
Summenformel C9H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.19
MDL-Nummer MFCD00067901
InChI-Schlüssel CACYYYIWDACOAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, 2,7-dimethyl, maybridge1_004672, 6-carboxy-2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl, 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid
PubChem CID 2736303
IUPAC-Name 2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]Pyrimidin-6-Carbonsäure
SMILES CC1=NN2C(=C(C=NC2=C1)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 7-Dimethylpyrazolo[1, 5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 191.19
Reinheit (%) 97%