Learn More
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2696757
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10151162
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM01560DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 175201-51-1
Summenformel C9H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.19
MDL-Nummer MFCD00067901
InChI-Schlüssel CACYYYIWDACOAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, 2,7-dimethyl, maybridge1_004672, 6-carboxy-2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl, 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid
PubChem CID 2736303
IUPAC-Name 2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]Pyrimidin-6-Carbonsäure
SMILES CC1=NN2C(=C(C=NC2=C1)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 7-Dimethylpyrazolo[1, 5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 191.19
Reinheit (%) 97%