Learn More
2,7-Dimethylpyrazol-[1,5-a]-pyrimidin-6-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025340
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11425656 1 g 1 Gramm
11435656 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11425656
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20771.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 175201-51-1 | C9H9N3O2 | 191.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175201-51-1
Summenformel C9H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.19
MDL-Nummer MFCD00067901
InChI-Schlüssel CACYYYIWDACOAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, 2,7-dimethyl, maybridge1_004672, 6-carboxy-2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl, 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid
PubChem CID 2736303
IUPAC-Name 2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]Pyrimidin-6-Carbonsäure
SMILES CC1=NN2C(=C(C=NC2=C1)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼250°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 191.18
Reinheit (%) 97%