Learn More
2-(7-Methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)essigsäure, TRC
Artikelnummer. 30341494
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341494 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341494 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4993352.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(7-methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic Acid
CAS 50402-83-0
Summenformel C12H10O4
Menge 2.5 g
Synonym (7-Methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O4/c1-7-2-3-9-8(5-11(13)14)6-12(15)16-10(9)4-7/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,13,14)
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-(7-Methyl-2-oxochromen-4-yl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 218.2
Formelmasse 218.0579