Learn More
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicylo[3.3.3]-Undecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4090125 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10455769
Marke: Thermo Scientific Acros 428250010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 331465-71-5 | C18H39N4P | 342.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 331465-71-5
Summenformel C18H39N4P
Molekulargewicht (g/mol) 342.51
MDL-Nummer MFCD03840347
InChI-Schlüssel WFHPXSHLCFHEIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,8,9-triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, triisobutylphosphatrane, 2,8,9-tris 2-methylpropyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, acmc-1bmup, 4,6,11-tris 2-methylpropyl-1,4,6,11-tetraza-5-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, nitrilotrisethylenetris isobutylimino phosphine, 2,8,9-tri-i-butyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, 2,8,9-triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phospha-bicyclo 3.3.3 undecane
PubChem CID 4571243
IUPAC-Name 4,6,11-Tris(2-methylpropyl)-1,4,6,11-tetraza-5-phosphabicyclo[3.3.3]undecan
SMILES CC(C)CN1CCN2CCN(P1N(CC2)CC(C)C)CC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9640g/mL
Elementanalytik 60.60 to 65.65% C, 11.02 to 11.94% H, 15.70 to 17.01% N
Siedepunkt 110.0°C to 118.0°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 10155
Relative Dichte 0.964
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 342.51
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo¢3.3.3!undecane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.