Learn More
2,8-Bis-(trifluormethyl)-4-hydroxychinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468627
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11468627 5 g 5 Gramm
11458627 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11468627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19750.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35853-41-9
Summenformel C11H5F6NO
Molekulargewicht (g/mol) 281.157
MDL-Nummer MFCD00075091
InChI-Schlüssel JIWHKBAFGFPZKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxyquinoline, 2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl-1h-quinolin-4-one, 2,8-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-ol, cc-pmlsc-dma-p104, 4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl, 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxy quinoleine, 2,8-di trifluoromethyl quinolin-4-ol, pubchem5934
PubChem CID 736140
IUPAC-Name 2,8-Bis(Trifluormethyl)-1H-Chinolin-4-on
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(F)(F)F)NC(=CC2=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline
Schmelzpunkt 129°C to 135°C
Menge 5 g
Formelmasse 281.16
Reinheit (%) 97%