Learn More
2,8-Bis-(trifluormethyl)-4-chinolinol, Mikromol™
Artikelnummer. 30459478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459478 4 x 25 mg -
30050858 100 mg 100 Milligramm
30052077 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30459478 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1198.0100254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,8-Bis(trifluormethyl)-4-chinolinol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
CAS 35853-41-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H5 F6 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
InChI-Formel InChI=1S/C11H5F6NO/c12-10(13,14)6-3-1-2-5-7(19)4-8(11(15,16)17)18-9(5)6/h1-4H,(H,18,19)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Oc1cc(nc2c(cccc12)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2,8-Bis(trifluormethyl)chinolin-4-ol
Molekulargewicht (g/mol) 281.15
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 281,0275 g/mol